Läs mer
2-Amino-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester, 96%
Produktkod. 15441576
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15441576 250 mg 250mg
15431576 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15441576 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54773.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1111637-91-2 | C12H19BN2O2 | 234.106 g/mol
Det används som primär och sekundär farmaceutisk intermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som primär och sekundär farmaceutisk intermediär.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Kylt (2-4 °C). Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1111637-91-2
Molekylformel C12H19BN2O2
Molekylvikt (g/mol) 234.106
MDL-nummer MFCD12923388
InChI-nyckel BWEOUBYDXFBFMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 2-amino-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester, 3-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 6-amino-5-methylpyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 6-amino-5-methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-amino-5-methylpyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, 3-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 3-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine
PubChem CID 53216772
IUPAC-namn 3-metyl-5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amin
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(N=C2)N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester
Smältpunkt 128°C to 130°C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 234.1
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.