Läs mer
2-amino-3-metylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11319699
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319699 25 g 25g
11463913 100 g 100g
11473913 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11319699 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10224.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1603-40-3 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1603-40-3
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.144
MDL-nummer MFCD00006320
InChI-nyckel RGDQRXPEZUNWHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-picoline, 2-amino-3-methylpyridine, 2-pyridinamine, 3-methyl, 3-methyl-2-pyridinamine, 3-methyl-2-aminopyridine, 3-methyl-2-pyridylamine, 3-picoline, 2-amino, 2-amino-3-methyl pyridine, 2-amino-beta-picoline, pyridine, 2-amino-3-methyl
PubChem CID 15347
IUPAC-namn 3-metylpyridin-2-amin
LEDER CC1=C(N=CC=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-methylpyridine
Smältpunkt 29°C to 32°C
Densitet 1.073
Kokpunkt 221°C to 222°C
Flampunkt 118°C (244°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.5825
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 107892
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 108.14
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.