Läs mer
2-Amino-3-methylpyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-3-methylpyridine |
| CAS | 1603-40-3 |
| Molekylformel | C6H8N2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 3-Methyl-2-pyridinamine, 2-Amino-3-picoline, 2-Amino-3-methylpyridine, 2-Amino-3-picoline, 2-Amino-beta-picoline, 3-Methyl-2-aminopyridine, 3-Methyl-2-pyridinamine, 3-Methylpyridin-2-ylamine, NSC 176169, NSC 450 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2/c1-5-3-2-4-8-6(5)7/h2-4H,1H3,(H2,7,8) |
| LEDER | Cc1cccnc1N |
| IUPAC-namn | 3-methylpyridin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 108.14 |
| Formel vikt | 108.0687 |