Läs mer
2-amino-3-metylselenylpropionsyra, TRC
Produktkod. 30330045
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30330045 50 mg
1 options
Produktkod. 30330045 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63443850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-methylselenyl Propionic Acid
CAS 26046-90-2
Molekylformel C4 H9 N O2 Se
Kvantitet 50 mg
Synonym 2-Amino-3-methylselenyl Propionic Acid
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2Se/c1-8-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
LEDER C[Se]C[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-metylselanylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 182.08
Formel vikt 182.98