Läs mer
2-amino-3-metylselenylpropionsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-3-methylselenyl Propionic Acid |
| CAS | 26046-90-2 |
| Molekylformel | C4 H9 N O2 Se |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Amino-3-methylselenyl Propionic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2Se/c1-8-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1 |
| LEDER | C[Se]C[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-3-metylselanylpropansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.08 |
| Formel vikt | 182.98 |