Läs mer
2-amino-3-nitro-4-pikolin, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10701545 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10701545 25 g Glasflaska 25g
10123641 1 g Glass bottle 1g
10043610 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10701545 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 319550250
Kemiska identifierare
CAS 6635-86-5
Molekylformel C6H7N3O2
Molekylvikt (g/mol) 153.14
MDL-nummer MFCD00006315
InChI-nyckel IKMZGACFMXZAAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methyl-3-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-4-picoline, 2-pyridinamine, 4-methyl-3-nitro, 2-amino-3-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 4-methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 4-methyl-3-nitro-2-pyridinamine, 4-methyl-3-nitro-2-aminopyridine, 4-methyl-3-nitropyridin-2-amin, 4mrz
PubChem CID 243166
IUPAC-namn 4-metyl-3-nitropyridin-2-amin
LEDER CC1=C(C(=NC=C1)N)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-nitro-4-picoline
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 136°C to 141°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 153.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.