Läs mer
2-amino-3'-nitroacetofenonhydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11444873
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444873 1 g 1g
11454873 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11444873 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12205.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 36765-84-1 | C8H9N2O3 | 181.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36765-84-1
Molekylformel C8H9N2O3
Molekylvikt (g/mol) 181.17
MDL-nummer MFCD00051997
InChI-nyckel NXCCDPOCDBAGFX-UHFFFAOYSA-O
Synonym 3-nitrophenacylamine hydrochloride, 2-amino-1-3-nitrophenyl ethanone hydrochloride, 2-amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-3-nitrophenyl ethan-1-one hydrochloride, acmc-20amzi, 2-amine-3'-nitroacetophenone hcl, 2-amino-1-3-nitrophenyl ethanone hcl salt, 2-amino-3-nitroacetophenone hydrochloride
PubChem CID 2774374
IUPAC-namn 2-amino-l-(3-nitrofenyl)etanon;hydroklorid
LEDER [NH3+]CC(=O)C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride
Smältpunkt 210°C to 212°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1759
Formel vikt 216.62
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.