Läs mer
2-amino-3-nitrobenzoesyra, TRC
Produktkod. 30323849
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30323849 10 g
1 options
Produktkod. 30323849 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61839410G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-nitrobenzoic Acid
CAS 606-18-8
Molekylformel C7 H6 N2 O4
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H6N2O4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,8H2,(H,10,11)
LEDER Nc1c(cccc1[N+](=O)[O-])C(=O)O
IUPAC-namn 2-amino-3-nitrobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 182.13
Formel vikt 182.0328