Läs mer
2-amino-3-nitropyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11486947
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486947 5 g 5g
11496947 25 g 25g
11309699 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11486947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14368.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4214-75-9 | C5H5N3O2 | 139.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4214-75-9
Molekylformel C5H5N3O2
Molekylvikt (g/mol) 139.11
MDL-nummer MFCD00006314
InChI-nyckel BPYHGTCRXDWOIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-nitropyridine, 3-nitro-2-aminopyridine, 2-pyridinamine, 3-nitro, 3-nitropyridin-2-ylamine, 3-nitro-pyridin-2-ylamine, pyridine, 2-amino-3-nitro, 2-amino3-nitropyridine, 3-nitro-2-pyridinamine, 2-amino-3-nitro pyridine, 3-nitro-2-pyridylamine
PubChem CID 77887
IUPAC-namn 3-nitropyridin-2-amin
LEDER NC1=NC=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-nitropyridine
Smältpunkt 165°C to 167°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 124468
Formel vikt 139.11
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.