Läs mer
2-amino-3-pikolin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10469390 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10469390 5 g Glasflaska 5g
10376400 100 g Glasflaska 100g
10714211 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10469390 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 104380050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1603-40-3 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1603-40-3
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00006320
InChI-nyckel RGDQRXPEZUNWHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-picoline, 2-amino-3-methylpyridine, 2-pyridinamine, 3-methyl, 3-methyl-2-pyridinamine, 3-methyl-2-aminopyridine, 3-methyl-2-pyridylamine, 3-picoline, 2-amino, 2-amino-3-methyl pyridine, 2-amino-beta-picoline, pyridine, 2-amino-3-methyl
PubChem CID 15347
IUPAC-namn 3-metylpyridin-2-amin
LEDER CC1=C(N=CC=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-picoline
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 32.0°C to 34.0°C
Färg Gult
Kokpunkt 221.0°C to 222.0°C
Flampunkt 111°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5813 to 1.5833
Kvantitet 5 g
Beilstein 22, V,9, 272
Löslighetsinformation Solubility in water: freely soluble.
Formel vikt 108.14
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-3-picoline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.