Läs mer
2-amino-3-pyridinecarboxaldehyde 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10004192 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10004192 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10004192 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 380610010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7521-41-7
Molekylformel C6H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 122.127
MDL-nummer MFCD01830382
InChI-nyckel NXMFJCRMSDRXLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminonicotinaldehyde, 2-amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-amino-3-formylpyridine, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-amino, 2-amino-pyridine-3-carbaldehyde, 2-aminopyridine-3-carboxaldehyde, 2-amino-3-pyridine carboxaldehyde, 2-amino-pyridin-3-carbaldehyde, pubchem1262, 2-amino nicotinaldehyde
PubChem CID 737633
IUPAC-namn 2-aminopyridine-3-carbaldehyde
LEDER C1=CC(=C(N=C1)N)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-pyridinecarboxaldehyde
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 95.0°C to 102.0°C
Färg Yellow to Brown
Flampunkt >300°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Formel vikt 122.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-3-pyridinecarboxaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.