Läs mer
2-amino-3-(trifluormetyl)pyridin-5-boronsyra pinakolester, 96 %
Produktkod. 15421606
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15421606 250 mg 250mg
15411606 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15421606 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54793.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
CAS: 947249-01-6 | C12H16BF3N2O2 | 288,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 947249-01-6
Molekylformel C12H16BF3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 288.08
MDL-nummer MFCD12923414
InChI-nyckel OQZKROYNCVLJKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-3-trifluoromethyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 6-amino-5-trifluoromethyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-amino-5-trifluoromethyl pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, 3-trifluoromethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 5-4,4,5,5-tetra methyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3-trifluoromethyl-pyridin-2-ylamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3-trifluoromethyl-2-pyridylamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3-trifluoromethyl-pyridin-2-ylamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-amine
PubChem CID 46864103
IUPAC-namn 5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-(trifluormetyl)pyridin-2-amin
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=C(N)N=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Smältpunkt 132 °C till 134 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 288.07
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.