Läs mer
2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine, 97%
Produktkod. 15437247
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15437247 25 g 25g
15427247 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15437247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34303.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 183610-70-0 | C6H5F3N2 | 162.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 183610-70-0
Molekylformel C6H5F3N2
Molekylvikt (g/mol) 162.12
MDL-nummer MFCD04972538
InChI-nyckel YWOWJQMFMXHLQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-trifluoromethyl pyridine, 3-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 3-trifluoromethyl-2-pyridinamine, 2-amino-3-trifluoromethylpyridine, 3-trifluoromethyl-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-2-pyridylamine, pubchem9819, acmc-1c6sx, ksc495e5p
PubChem CID 2760920
IUPAC-namn 3-(trifluormetyl)pyridin-2-amin
LEDER NC1=C(C=CC=N1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Smältpunkt 70°C to 72°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 162.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.