Läs mer
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15454597
Kvantitet:
500 mg
2 g
Förpackningsstorlek:
2g
500mg
Produktkod. 15454597
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31948.ME
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105512-80-9
Molekylformel C9H6F2N2S
Molekylvikt (g/mol) 212.22
MDL-nummer MFCD00472891
InChI-nyckel HKUPOLYVZQLXKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2,4-difluorophenyl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-2,4-difluorophenyl thiazole, 4-2,4-difluorophenyl thiazol-2-amine, 2-amino-4-2,4-difluorophenyl-1,3-thiazole, 4-2,4-difluorophenyl thiazol-2-ylamine, 4-2,4-difluoro-phenyl-thiazol-2-ylamine, 4-2,4-difluorophenyl-1,3-thiazole-2-ylamine, acmc-1bro0, cbmicro_034355, 2-thiazolamine,4-2,4-difluorophenyl
PubChem CID 611370
IUPAC-namn 4-(2,4-difluorophenyl)-1,3-thiazol-2-amine
LEDER NC1=NC(=CS1)C1=C(F)C=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 212.22
Procent renhet 97%