Läs mer
2-amino-4-(2-klor-3-pyridyl)pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15401098
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15401098 1 g 1g
15411098 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15401098 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54957.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applikationer Den används som primär och sekundär mellanliggande
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, baser, syror. Förvara i rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 870221-49-1
Molekylformel C9H7ClN4
Molekylvikt (g/mol) 206.633
MDL-nummer MFCD18157687
InChI-nyckel DKCVVHMYFZBDAK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 53396335
IUPAC-namn 4-(2-klorpyridin-3-yl)pyrimidin-2-amin
LEDER C1=CC(=C(N=C1)Cl)C2=NC(=NC=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-(2-chloro-3-pyridyl)pyrimidine
Kvantitet 1 g
Beilstein 14484335
Synonym 4-2-chloropyridin-3-yl pyrimidin-2-amine, chloropyridinylpyrimidinamine, 2-pyrimidinamine,4-2-chloro-3-pyridinyl, 2-pyrimidinamine, 4-2-chloro-3-pyridinyl
Formel vikt 206.63
Procent renhet 97%