Läs mer
2-amino-4-(2-pyridyl)tiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15464798
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15464798 2 g 2g
15474798 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15464798 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58554.04
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 30235-26-8 | Molekylformel: C8H7N3S | Molekylvikt: 177,225 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30235-26-8
Molekylformel C8H7N3S
Molekylvikt (g/mol) 177.225
MDL-nummer MFCD00460417
InChI-nyckel BLKHMTAXNXLDJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridin-2-yl thiazol-2-amine, 4-pyridin-2-yl-thiazol-2-ylamine, 4-pyridin-2-yl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-2-pyridyl thiazole, 2-thiazolamine, 4-2-pyridinyl, 4-2-pyridinyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-2-pyridinyl-2-thiazolamine, 4-2-pyridinyl thiazol-2-amine, 4-2-pyridyl-1,3-thiazole-2-ylamine, 4-pyridin-2-yl-thiazole-2-ylamine
PubChem CID 1092459
IUPAC-namn 4-pyridin-2-yl-l,3-tiazol-2-amin
LEDER C1=CC=NC(=C1)C2=CSC(=N2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-(2-pyridyl)thiazole
Färg Brun
Kvantitet 2 g
Formel vikt 177.22
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.