Läs mer
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid, 97%
Produktkod. 11367916
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367916 100 mg 100mg
11357916 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367916 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13131.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15959-93-0 | C4H6F3NO2 | 157.092 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15959-93-0
Molekylformel C4H6F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 157.092
MDL-nummer MFCD00041417
InChI-nyckel AQPCXCOPDSEKQT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 353083
IUPAC-namn 2-amino-4,4,4-trifluorbutansyra
LEDER C(C(C(=O)O)N)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Smältpunkt ∽250°C (decomposition)
Kvantitet 100 mg
Beilstein 1769355
Synonym 2-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid, butanoic acid, 2-amino-4,4,4-trifluoro, s-2-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid, 3-trifluoromethylalanine, 2-amino-4,4,4-trifluoro-butyric acid, butanoicacid,2-amino-4,4,4-trifluoro, butanoic acid,2-amino-4,4,4-trifluoro, 2-amino-4,4,4-trifluoro-n-butyric acid hydrochlori
Formel vikt 157.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.