Läs mer
2-amino-4-(4-bifenyl)tiazol, 97 %
Produktkod. 15450718
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15450718 250 mg 250mg
15430718 1 g 1g
15440718 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15450718 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54413.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 2834-79-9 | C15H12N2S | 252,335 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2834-79-9
Molekylformel C15H12N2S
Molekylvikt (g/mol) 252.335
MDL-nummer MFCD00047059
InChI-nyckel HTAUVJPDFDVVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-4-biphenylyl thiazole, 4-biphenyl-4-yl-thiazol-2-ylamine, 4-4-phenylphenyl-1,3-thiazol-2-amine, usaf ek-4373, thiazole, 2-amino-4-4-biphenylyl, unii-39u8aa34ot, 4-1,1'-biphenyl-4-yl-1,3-thiazol-2-amine, 4-1,1'-biphenyl-4-yl thiazol-2-amine, 2-amino-4-4-biphenyl thiazole, 4-biphenyl-4-ylthiazol-2-ylamine
PubChem CID 76075
IUPAC-namn 4-(4-fenylfenyl)-1,3-tiazol-2-amin
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CSC(=N3)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-(4-biphenylyl)thiazole
Kvantitet 250 mg
Beilstein 187642
Formel vikt 252.33
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.