Läs mer
2-amino-4-(4-klorofenyl)tiazol, 98 %
Produktkod. 11358945
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358945 5 g 5g
11348945 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358945 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14067.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
CAS: 2103-99-3 | C9H7ClN2S | 210,68 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2103-99-3
Molekylformel C9H7ClN2S
Molekylvikt (g/mol) 210.68
MDL-nummer MFCD00047058
InChI-nyckel DWGWNNCHJPKZNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl thiazol-2-amine, 4-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-4-chlorophenyl thiazole, 2-thiazolamine, 4-4-chlorophenyl, 4-4-chloro-phenyl-thiazol-2-ylamine, 4-4-chlorophenyl-2-thiazolamine, 2-amino 4 p-chloro phenyl thiazole, 4-4-chlorophenyl-1,3-thiazole-2-ylamine, p-chloro phenyl-4 amino-2 thiazole french, pubchem9961
PubChem CID 73241
IUPAC-namn 4-(4-klorfenyl)-1,3-tiazol-2-amin
LEDER NC1=NC(=CS1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
Smältpunkt 168 °C till 170 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 153889
Formel vikt 210.69
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.