missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-4-(4-methylphenyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-4-(4-methylphenyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile |
| CAS | 120450-05-7 |
| Molekylformel | C12H11N3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N3/c1-8-2-4-9(5-3-8)11-7-15-12(14)10(11)6-13/h2-5,7,15H,14H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)c2c[nH]c(N)c2C#N |
| IUPAC-namn | 2-amino-4-(4-methylphenyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.24 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?