Läs mer
2-Amino-4-[4-(phenylmethyl)phenyl]-3-thiophenecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-4-[4-(phenylmethyl)phenyl]-3-thiophenecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 315679-65-3 |
| Molekylformel | C20H19NO2S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Ethyl 2-Amino-4-(4-benzylphenyl)thiophene-3-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19NO2S/c1-2-23-20(22)18-17(13-24-19(18)21)16-10-8-15(9-11-16)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-11,13H,2,12,21H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1c(N)scc1c2ccc(Cc3ccccc3)cc2 |
| IUPAC-namn | ethyl 2-amino-4-(4-benzylphenyl)thiophene-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.44 |
| Formel vikt | 337.1136 |