Learn More
2-Amino-4-(5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl)thiazole, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15484136
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
15484136 25 g 25g
15474136 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15484136 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58317.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87999-04-0
Molekylformel C13H14N2S
Molekylvikt (g/mol) 230.329
MDL-nummer MFCD01804671
InChI-nyckel XCDNQJNJCJJQEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl thiazole, 4-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl-thiazol-2-ylamine, 4-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl thiazol-2-ylamine, 4-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-6-yl thiazol-2-amine, 4-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl thiazol-2-ylamine, enamine_005054, 2-thiazolamine, 4-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenyl, 4-tetralin-6-yl thiazol-2-amine, 4-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl thiazol-2-amine
PubChem CID 735091
IUPAC-namn 4-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine
LEDER C1CCC2=C(C1)C=CC(=C2)C3=CSC(=N3)N
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-(5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl)thiazole
Smältpunkt 105°C to 110°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 230.33
Procent renhet 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.