Läs mer
2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo[b]thiophene-3-carboxamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15259626 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15259626 1 g 1g
15249646 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15259626 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 450290010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 4815-28-5
Molekylformel C9H12N2OS
Molekylvikt (g/mol) 196.27
InChI-nyckel FFAKFORHXDNYEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxamide, benzo b thiophene-3-carboxamide, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylic acid amide, 2-amino-3-carboxamido-4,5,6,7-tetrahydro benzo b thiophene, benzo b thiophene-3-carboxamide,2-amino-4,5,6,7-tetrahydro, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiophene-3-carboxamide, 2-amino-3-carbamoyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 2-amino-3-carboxamido-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophen-3-carboxamid, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo b thiophene-3-carboxamide
PubChem CID 290223
IUPAC-namn 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide
LEDER C1CCC2=C(C1)C(=C(S2)N)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo[b]thiophene-3-carboxamide
Smältpunkt 181°C to 183°C
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 196.27
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo[b]thiophene-3-carboxamide, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.