Läs mer
2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carbonitrile, 97%
Produktkod. 15448125
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15448125 10 g 10g
15438125 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15448125 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32544.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4651-91-6 | C9H10N2S | 178.253 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4651-91-6
Molekylformel C9H10N2S
Molekylvikt (g/mol) 178.253
MDL-nummer MFCD00128278
InChI-nyckel ADHVMGAFAKSNOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carbonitrile, 2-amino-3-cyano-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carbonitrile, benzo b thiophene-3-carbonitrile, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo b thiophene-3-carbonitrile, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carbonitryle, cambridge id 5130181, aminotetrahydrobenzothiophenecarbonitrile
PubChem CID 78382
IUPAC-namn 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-bensotiofen-3-karbonitril
LEDER C1CCC2=C(C1)C(=C(S2)N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carbonitrile
Smältpunkt 141°C to 144°C
Kvantitet 10 g
Formel vikt 178.26
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.