Läs mer
2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxamide, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15418855
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15418855 1 g 1g
15428855 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15418855 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34245.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4815-28-5
Molekylformel C9H12N2OS
Molekylvikt (g/mol) 196.268
MDL-nummer MFCD00111277
InChI-nyckel FFAKFORHXDNYEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxamide, benzo b thiophene-3-carboxamide, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylic acid amide, 2-amino-3-carboxamido-4,5,6,7-tetrahydro benzo b thiophene, benzo b thiophene-3-carboxamide,2-amino-4,5,6,7-tetrahydro, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiophene-3-carboxamide, 2-amino-3-carbamoyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 2-amino-3-carboxamido-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophen-3-carboxamid, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo b thiophene-3-carboxamide
PubChem CID 290223
IUPAC-namn 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide
LEDER C1CCC2=C(C1)C(=C(S2)N)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxamide
Smältpunkt 195°C to 197°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 196.27
Procent renhet 96%