Läs mer
2-Amino-4,5,7,8-tetrahydro-6-(N-carbethoxy)thiazolo[5,4-d]azepine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-4,5,7,8-tetrahydro-6-(N-carbethoxy)thiazolo[5,4-d]az |
| CAS | 887352-57-0 |
| Molekylformel | C10 H15 N3 O2 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3O2S/c1-2-15-10(14)13-5-3-7-8(4-6-13)16-9(11)12-7/h2-6H2,1H3,(H2,11,12) |
| LEDER | CCOC(=O)N1CCc2nc(N)sc2CC1 |
| IUPAC-namn | ethyl 2-amino-4,5,7,8-tetrahydro-[1,3]thiazolo[4,5-d]azepine-6-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.31 |
| Formel vikt | 241.0885 |