missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
2-Amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 183322-17-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H23 N O6 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Benzoic acid, 2-amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)-, ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 2-amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)-, ethyl ester, hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO6.ClH/c1-4-20-15(17)11-9-13(21-7-5-18-2)14(10-12(11)16)22-8-6-19-3;/h9-10H,4-8,16H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CCOC(=O)c1cc(OCCOC)c(OCCOC)cc1N |
| IUPAC-namn | ethyl 2-amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzoate;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?