Läs mer
2-Amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile, Mikromol™
Produktkod. 30050368
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050368 25 mg
1 options
Produktkod. 30050368 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3297.130025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile
CAS 950596-58-4
Analyt- eller komponentnamn 2-Amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H18 N2 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzonitrile, 2-amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)-, 2-Amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile
InChI formel InChI=1S/C13H18N2O4/c1-16-3-5-18-12-7-10(9-14)11(15)8-13(12)19-6-4-17-2/h7-8H,3-6,15H2,1-2H3
LEDER COCCOc1cc(N)c(cc1OCCOC)C#N
IUPAC-namn 2-amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile
Molekylvikt (g/mol) 266.293
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 266.1267 g/mol