Läs mer
2-Amino-4,5-dikloropyrimidin, TRC
Produktkod. 30309297
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30309297 10 g
1 options
Produktkod. 30309297 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA57713510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
CAS 56-05-3
Molekylformel C4 H3 Cl2 N3
Kvantitet 10 g
Synonym 2-Amino-4,6-Dichloropyrimidine
InChI formel InChI=1S/C4H3Cl2N3/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H2,7,8,9)
LEDER Nc1nc(Cl)cc(Cl)n1
IUPAC-namn 4,6-dikloropyrimidin-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 163.99
Formel vikt 162.9704