Läs mer
2-amino-4,5-dihydro-1,3-tiazol-4-on-hydroklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10215844
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10215844 10 g 10g
10621883 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10215844 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RH00879EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 2192-06-5
Molekylformel C3H4ClN2OS
Molekylvikt (g/mol) 151.59
InChI-nyckel CJPDNRMSRPXGQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminothiazol-4 5h-one hydrochloride, 2-aminothiazolinone hcl, 2-amino-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-one hydrochloride, 2-aminothiazolinone hydrochloride, 2-amino-1,3-thiazol-4 5h-one hydrochloride, 4 5h-thiazolone, 2-amino-hydrochloride, 2-amino-1,3-thiazolin-4-one, chloride, 2-aminothiazole-4-one hydrochloride, 2-amino-1,3-thiazol-4-one hydrochloride, c3h4n2os.hcl
PubChem CID 2782348
IUPAC-namn 2-amino-l,3-tiazol-4-on;hydroklorid
LEDER C1C(=O)N=C(S1)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4, 5-dihydro-1, 3-thiazol-4-one hydrochloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 152.6
Procent renhet 97%