Läs mer
2-amino-4,5-dihydro-1,3-tiazol-4-on-hydroklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10621883
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10621883 1 g 1g
10215844 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10621883 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RH00879DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 2192-06-5
Molekylformel C3H4ClN2OS
Molekylvikt (g/mol) 151.59
InChI-nyckel CJPDNRMSRPXGQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminothiazol-4 5h-one hydrochloride, 2-aminothiazolinone hcl, 2-amino-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-one hydrochloride, 2-aminothiazolinone hydrochloride, 2-amino-1,3-thiazol-4 5h-one hydrochloride, 4 5h-thiazolone, 2-amino-hydrochloride, 2-amino-1,3-thiazolin-4-one, chloride, 2-aminothiazole-4-one hydrochloride, 2-amino-1,3-thiazol-4-one hydrochloride, c3h4n2os.hcl
PubChem CID 2782348
IUPAC-namn 2-amino-l,3-tiazol-4-on;hydroklorid
LEDER C1C(=O)N=C(S1)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4, 5-dihydro-1, 3-thiazol-4-one hydrochloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 152.6
Procent renhet 97%