Läs mer
2-amino-4,5-dimetoxibensoesyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11332416
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11332416 25 g 25g
11322416 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332416 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06205.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5653-40-7 | Molekylformel: C9H11NO4 | Molekylvikt: 197,19 g/mol
2-amino-4,5-metoxybensoesyra är en viktig råvara och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, agrokemikalier och färgämnen.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
2-Amino-4,5-dimetoxibensoesyra är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Löslig
i metanol och vatten
Anmärkningar
Inkompatibel med baser och oxidationsmedel. Förvara vid -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5653-40-7
Molekylformel C9H11NO4
Molekylvikt (g/mol) 197.19
MDL-nummer MFCD00011671
InChI-nyckel HJVAVGOPTDJYOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dimethoxyanthranilic acid, 6-aminoveratric acid, benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy, 2-amino-4,5-dimethoxy benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy-benzoic acid, 6-aminoveratricacid, zlchem 238, pubchem3110, acmc-1b03r, ksc269i1n
PubChem CID 79736
IUPAC-namn 2-amino-4,5-dimetoxibensoesyra
LEDER COC1=CC(N)=C(C=C1OC)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid
Smältpunkt ∽155 °C till 158 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 782814
Löslighetsinformation Lösliga i metanol och vatten
Formel vikt 197.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.