Läs mer
2-amino-4,5-metoxybensoesyra, TRC
Produktkod. 30323198
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30323198 10 g
1 options
Produktkod. 30323198 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60494010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic Acid
CAS 5653-40-7
Molekylformel C9 H11 N O4
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H11NO4/c1-13-7-3-5(9(11)12)6(10)4-8(7)14-2/h3-4H,10H2,1-2H3,(H,11,12)
LEDER COc1cc(N)c(cc1OC)C(=O)O
IUPAC-namn 2-amino-4,5-metoxybensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 197.19
Formel vikt 197.0688