Läs mer
2-Amino-4,5-dimethoxybenzonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11337486
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337486 25 g 25g
11327486 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337486 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09545.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26961-27-3
Molekylformel C9H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 178.19
MDL-nummer MFCD00058682
InChI-nyckel BJAYMNUBIULRMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminoveratronitrile, 2-cyano-4,5-dimethoxyaniline, 4-amino-5-cyanoveratrole, 6-amino-3,4-dimethoxybenzonitrile, benzonitrile, 2-amino-4,5-dimethoxy, 2-amino-4,5-dimethoxy-benzonitrile, 2-amino-4,5-dimethoxybenzenecarbonitrile, pubchem4632, acmc-209wvj
PubChem CID 735967
IUPAC-namn 2-amino-4,5-dimethoxybenzonitrile
LEDER COC1=C(OC)C=C(C#N)C(N)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4,5-dimethoxybenzonitrile
Smältpunkt 97°C to 101°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2372149
Formel vikt 178.19
Procent renhet 98%