Läs mer
2-Amino-4,5-dimetyltiazolhydroklorid, 97 %
Produktkod. 15446318
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15446318 50 g 50g
15436318 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15446318 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59878.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 71574-33-9 | C5H9ClN2S | 164,651 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71574-33-9
Molekylformel C5H9ClN2S
Molekylvikt (g/mol) 164.651
MDL-nummer MFCD00012711
InChI-nyckel XYTUTNQRQLAZLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dimethylthiazol-2-amine hydrochloride, 2-amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride, 4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride, dimethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride, 2-thiazolamine, 4,5-dimethyl-, monohydrochloride, acmc-209oj8, ksc496i8r, 4,5-dimethylthiazol-2-amine hcl salt, 4,5-dimethylthiazol-2-amine hcl, 2-amino-4,5-dimethyl thiazole hydrochloride
PubChem CID 16211387
IUPAC-namn 4,5-dimetyl-l,3-tiazol-2-amin;hydroklorid
LEDER CC1=C(SC(=N1)N)C.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride
Smältpunkt 273 °C till 274 °C (dekomposition)
Kvantitet 50 g
Känslighet Hygroskopisk
Formel vikt 164.66
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.