Läs mer
2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carbonitrile |
| CAS | 4651-94-9 |
| Molekylformel | C7H8N2S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Amino-4,5-dimethyl-3-thiophenecarbonitrile, 2-Amino-3-cyano-4,5-dimethylthiophene, NSC 153327 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2S/c1-4-5(2)10-7(9)6(4)3-8/h9H2,1-2H3 |
| LEDER | Cc1sc(N)c(C#N)c1C |
| IUPAC-namn | 2-amino-4,5-dimethylthiophene-3-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.21 |
| Formel vikt | 152.0408 |