Läs mer
2-Amino-4,6,7,8-tetrahydro-5-(N-karbethoxy)tiazolo[5,4-d]azepin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-4,6,7,8-tetrahydro-5-(N-carbethoxy)thiazolo[5,4-d]azepine |
| CAS | 887352-60-5 |
| Molekylformel | C10 H15 N3 O2 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3O2S/c1-2-15-9(14)7-5-6-8(3-4-12-7)16-10(11)13-6/h7,12H,2-5H2,1H3,(H2,11,13) |
| LEDER | CCOC(=O)C1Cc2nc(N)sc2CCN1 |
| IUPAC-namn | etyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-[1,3]tiazolo[4,5-d]azepin-5-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.31 |
| Formel vikt | 241.0885 |