Läs mer
2-Amino-4,6,7,8-tetrahydro-5-(N-karbethoxy)tiazolo[5,4-d]azepin, TRC
Produktkod. 30322661
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30322661 100 mg
1 options
Produktkod. 30322661 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA629925100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4,6,7,8-tetrahydro-5-(N-carbethoxy)thiazolo[5,4-d]azepine
CAS 887352-60-5
Molekylformel C10 H15 N3 O2 S
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15N3O2S/c1-2-15-9(14)7-5-6-8(3-4-12-7)16-10(11)13-6/h7,12H,2-5H2,1H3,(H2,11,13)
LEDER CCOC(=O)C1Cc2nc(N)sc2CCN1
IUPAC-namn etyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-[1,3]tiazolo[4,5-d]azepin-5-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 241.31
Formel vikt 241.0885