Läs mer
2-Amino-4,6-dichloro-s-triazine, TRC
Produktkod. 30135274
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135274 5 g
17990825 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135274 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6047505G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 933-20-0
Molekylformel C3 H2 Cl2 N4
Molekylvikt (g/mol) 164.98
IUPAC-namn 4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-amine
LEDER Nc1nc(Cl)nc(Cl)n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4,6-dichloro-s-triazine
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H2Cl2N4/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H2,6,7,8,9)
Formel vikt 163.9657