Läs mer
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-13C2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-13C2 |
| CAS | 1346605-11-5 |
| Molekylformel | C213C2H3Cl2N3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4,6-Dichloro-2-pyrimidinamine-13C2, 2-Amino-4,6-dichloro-pyrimidine-13C2, (4,6-Dichloropyrimidin-2-yl)amine-13C2, 2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-13C2, 4,6-Dichloro-2-aminopyrimidine-13C2, 4,6-Dichloro-2-pyrimidinamine-13C2, NSC 18698-13C2, Py 11-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3Cl2N3/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H2,7,8,9)/i2+1,3+1 |
| LEDER | Nc1n[13c](Cl)c[13c](Cl)n1 |
| IUPAC-namn | 4,6-dichloro(4,6-^{13}C_{2})pyrimidin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.98 |
| Formel vikt | 164.9771 |