Läs mer
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15457735
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15457735 5 g 5g
15447735 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15457735 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27844.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5604-46-6
Molekylformel C5H3Cl2N3O
Molekylvikt (g/mol) 192.00
MDL-nummer MFCD03001242
InChI-nyckel GOJUJUVQIVIZAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4,6-dichloro-5-formylpyrimidine, 2-amino-4,6-dichloro-5-pyrimidinecarbaldehyde, 2-amino-4,6-dichloro-5-formyl-pyrimidine, 2-amino-4.6-dichloropyrimidine-5-carbaldehyde, 2-amino-4,6-dichloro-pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 2-amino-4,6-dichloro, 2-amino, pubchem6979, acmc-209lqn
PubChem CID 265546
IUPAC-namn 2-amino-4,6-diklorpyrimidin-5-karbaldehyd
LEDER NC1=NC(Cl)=C(C=O)C(Cl)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carboxaldehyde
Smältpunkt ∼220°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 192
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.