Läs mer
2-Amino-4,6-dikloropyrimidin, 95 %, teknik.
Produktkod. 10657242 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10657242 10 g 10g
10568090 50 g 50g
10380494 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10657242 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 103490100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 56-05-3 | C4H3Cl2N3 | 163,99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-05-3
Molekylformel C4H3Cl2N3
Molekylvikt (g/mol) 163.99
MDL-nummer MFCD00006090
InChI-nyckel JPZOAVGMSDSWSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-dichloro-2-pyrimidinamine, 2-pyrimidinamine, 4,6-dichloro, 4,6-dichloropyrimidin-2-ylamine, ccris 7460, 4,6-dichloro-pyrimidin-2-ylamine, pyrimidine, 2-amino-4,6-dichloro, 2-amino-4,6-dichloro pyrimidine, 4,6-dichloropyrimidine-2-ylamine, zlchem 351
PubChem CID 65522
IUPAC-namn 4,6-diklorpyrimidin-2-amin
LEDER C1=C(N=C(N=C1Cl)N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4, 6-dichloropyrimidine
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 219 °C till 226 °C
Färg Färglös till gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Beilstein 24, 81
Formel vikt 163.99
Procent renhet 95%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.