Läs mer
2-amino-4,6-diklorpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11443734
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443734 5 g 5g
11453734 25 g 25g
11399689 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443734 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11330.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 56-05-3 | C4H3Cl2N3 | 163.989 g/mol
Mikrovågsassisterad syntes av pyrazolo [3, 4-d] pyrimidiner från 2-amino-4, 6-diklorpyrimidin-5-karbaldehyd är under lösningsmedelsfria förhållanden. En serie 6-alkynyl-2,4-diaminopyrimidinderivat som bär olika substituenter vid alkynyldelen framställdes genom Sonogashira-korskopplingsreaktionen av 2,4-diamino-6-jodpyrimidin med användning av Pd(PPh3)2Cl2 som katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Mikrovågsassisterad syntes av pyrazolo [3, 4-d] pyrimidiner från 2-amino-4, 6-diklorpyrimidin-5-karbaldehyd är under lösningsmedelsfria förhållanden. En serie 6-alkynyl-2,4-diaminopyrimidinderivat som bär olika substituenter vid alkynyldelen framställdes genom Sonogashira-korskopplingsreaktionen av 2,4-diamino-6-jodpyrimidin med användning av Pd(PPh3)2Cl2 som katalysator.
Löslighet Olöslig i vatten
, löslig i aceton, tvåmonomer (VCM) och termisk toluen.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-05-3
Molekylformel C4H3Cl2N3
Molekylvikt (g/mol) 163.989
MDL-nummer MFCD00006090
InChI-nyckel JPZOAVGMSDSWSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-dichloro-2-pyrimidinamine, 2-pyrimidinamine, 4,6-dichloro, 4,6-dichloropyrimidin-2-ylamine, ccris 7460, 4,6-dichloro-pyrimidin-2-ylamine, pyrimidine, 2-amino-4,6-dichloro, 2-amino-4,6-dichloro pyrimidine, 4,6-dichloropyrimidine-2-ylamine, zlchem 351
PubChem CID 65522
IUPAC-namn 4,6-diklorpyrimidin-2-amin
LEDER C1=C(N=C(N=C1Cl)N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Smältpunkt 218°C to 222°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 118454
Löslighetsinformation Insoluble in water,soluble in acetone,two monomer (VCM) and thermal toluene.
Formel vikt 164
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.