Läs mer
2-Amino-4,6-difluorobenzotiazol, 97 %
Produktkod. 15491778
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15491778 1 g 1g
15401788 5 g 5g
15411788 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15491778 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55506.03
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 119256-40-5 | C7H4F2N2S | 186,18 g/mol
2-Amino-4,6-difluorbensotiazol används som läkemedel, mat, kosmetika
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 2-
Amino-4,6-difluorobensotiazol används som läkemedel, livsmedel, kosmetika
. Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119256-40-5
Molekylformel C7H4F2N2S
Molekylvikt (g/mol) 186.18
MDL-nummer MFCD00276099
InChI-nyckel DDKKXSCVPKDRRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4,6-difluorobenzothiazole, 4,6-difluorobenzothiazol-2-ylamine, 4,6-difluorobenzo d thiazol-2-amine, 4,6-difluoro-benzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 4,6-difluoro, 2-amino-4,6-difluoro-1,3-benzothiazol, 2-amino-4,6-difluoro-1,3-benzothiazole, 4,6-difluorobenzothiazole-2-ylamine, pubchem21756, maybridge1_001141
PubChem CID 737406
IUPAC-namn 4,6-difluoro-l,3-bensotiazol-2-amin
LEDER C1=C(C=C2C(=C1F)N=C(S2)N)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole
Smältpunkt 216 °C till 220 °C
Färg Brun till vit
Kvantitet 1 g
Formel vikt 186.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.