Läs mer
2-Amino-4,6-dihydroxy-5-nitropyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-4,6-dihydroxy-5-nitropyrimidine |
| CAS | 80466-56-4 |
| Molekylformel | C4 H4 N4 O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N4O4/c5-4-6-2(9)1(8(11)12)3(10)7-4/h(H4,5,6,7,9,10) |
| LEDER | Nc1nc(O)c(c(O)n1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-amino-5-nitropyrimidine-4,6-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.1 |
| Formel vikt | 172.0233 |