Läs mer
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidin, 98 %
Produktkod. 11469403
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469403 100 g 100g
11459403 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11469403 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11813.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 56-09-7 | C4H5N3O2 | 127,10 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
2-Amino-4,6-dihydroxipyrimidin fungerar som en mellanprodukt i produktionen av antimikrobiella guanylsulfonamider. Det fungerar också som en mellanprodukt i läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet Löslig i vattenhaltig alkali
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara vid -20 °C. Förvara på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-09-7
Molekylformel C4H5N3O2
Molekylvikt (g/mol) 127.10
MDL-nummer MFCD00006094
InChI-nyckel AUFJTVGCSJNQIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4,6-dihydroxypyrimidine, 2-aminopyrimidine-4,6-diol, 4 1h-pyrimidinone, 2-amino-6-hydroxy, 2-amino-6-hydroxypyrimidin-4 3h-one, 2-amino-4,6-dioxypyrimidine, 2-amino-4,6-pyrimidinedione, 4,6-dihydroxy-2-aminopyrimidine, 2-amino-4,6-pyrimidinediol, 2-amino-6-hydroxy-1h-pyrimidin-4-one, 2-amino-6-hydroxy-4 1h-pyrimidinone
PubChem CID 66131
IUPAC-namn 2-amino-4-hydroxi-lH-pyrimidin-6-on
LEDER NC1=NC(O)=CC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 510297
Löslighetsinformation Löslig i vattenbaserad alkali.
Formel vikt 127.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.