missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine, 98%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11420701
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420701 10 g 10g
11410701 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11420701 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20152.09
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 36315-01-2
Molekylformel C6H9N3O2
Molekylvikt (g/mol) 155.157
MDL-nummer MFCD00038832
InChI-nyckel LVFRCHIUUKWBLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4,6-dimethoxypyrimidine, 2-pyrimidinamine, 4,6-dimethoxy, 4,6-dimethoxy-2-pyrimidinamine, 4,6-dimethoxy-2-aminopyrimidine, 4,6-dimethoxy-pyrimidin-2-ylamine, 2-amino-4,6-dimethoxy pyrimidine, 2-amino-4,6-dimethoxy-pyrimidine, 4,6-dimethoxypyrimidine-2-ylamine, maybridge1_002259, zlchem 350
PubChem CID 118946
IUPAC-namn 4,6-dimethoxypyrimidin-2-amine
LEDER COC1=CC(=NC(=N1)N)OC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine
Smältpunkt 94°C to 96°C
Kvantitet 10 g
Formel vikt 155.16
Procent renhet 98%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.