Läs mer
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine-d6 (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine-d6 |
| CAS | 1219803-92-5 |
| Molekylformel | C6 D6 H3 N3 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine D6 (Dimethyl D6), 4,6-Di(methoxy-d3)-2-pyrimidinamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O2/c1-10-4-3-5(11-2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(OC([2H])([2H])[2H])nc(N)n1 |
| IUPAC-namn | 4,6-bis(trideuteriomethoxy)pyrimidin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.191 |
| Formel vikt | 161.107 |