Läs mer
2-amino-4,6-dimetylpyrimidin, TRC
Produktkod. 30325631
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30325631 100 g
1 options
Produktkod. 30325631 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA607720100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
CAS 767-15-7
Molekylformel C6 H9 N3
Kvantitet 100 g
Synonym 4,6-Dimethyl-2-pyrimidinamine (ACI), Pyrimidine, 2-amino-4,6-dimethyl- (7CI, 8CI), (4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)amine, 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-Dimethyl-2-aminopyrimidine, NSC 3278, 2-Pyrimidinamine, 4,6-dimethyl- (9CI, ACI)
InChI formel InChI=1S/C6H9N3/c1-4-3-5(2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)
LEDER Cc1cc(C)nc(N)n1
IUPAC-namn 4,6-dimetylpyrimidin-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 123.16
Formel vikt 123.0796