Läs mer
2-amino-4'-bromoacetofenon hydroklorid, TRC
Produktkod. 30312178
Change view
Kvantitet:
5 g
Product Code. Kvantitet
30312178 5 g
1 options
Product Code. 30312178 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA6020655G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4'-bromoacetophenone Hydrochloride
CAS 5467-72-1
Molekylformel C8H9BrClNO
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Amino-1-(4-bromophenyl)ethan-1-one Hydrochloride, 2-Amino-1-(4-bromophenyl)ethanone Hydrochloride, N-p-Bromophenacylamine Hydrochloride, α-Amino-p-bromoacetophenone Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H8BrNO.ClH/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-10;/h1-4H,5,10H2;1H
LEDER O=C(C1=CC=C(Br)C=C1)CN.Cl
IUPAC-namn 2-amino-1-(4-bromofenyl)etan-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 248.96
Formel vikt 248.96